Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 62.6 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,94 g/mol
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664299
CAS Number: 406482-20-0