Stampa…
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 285 EUR
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
Peso molecolare: 196,9700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878343
CAS Number: 957062-96-3