Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
Peso molecolare: 241,19 g/mol
Punto di fusione: 187…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320751
CAS Number: 37526-59-3