3-Fluoroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇FO Punto di ebollizione: 158…159 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,104 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000335 CAS Number: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 UN: 1993 ADR: 3,III |