1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3429-1G
PC3429-5G
PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3429-1G
APOSPC3429-5G
APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₅BrF₂O Punto di ebollizione: 196…197 °C Densità: 1,585 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236233 CAS Number: 262587-05-3 |