Stampa…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3426-25G PC3426-5G PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA 342 EUR
APOSPC3426-25G APOSPC3426-5G APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236273
CAS Number: 237761-81-8