Stampa…
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC3425-5G PC3425-1G
APOSPC3425-5GEA 37.9 EUR
APOSPC3425-5G APOSPC3425-1G
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C9H8F2O3
Peso molecolare: 202,1548 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412217
CAS Number: 162401-70-9