Stampa…
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 176 EUR
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene
Formula: C₇HF₇
Peso molecolare: 218,07 g/mol
Punto di ebollizione: 111…112 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012385
CAS Number: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III