Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 79.9 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236276
CAS Number: 90381-08-1