Stampa…
2-Fluoroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3420-100G PC3420-500G
APOSPC3420-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3420-100G APOSPC3420-500G
2-Fluoroanisole 99%
2-Fluoroanisole
Formula: C₇H₇FO
Punto di ebollizione: 154…155 °C
Densità: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000316
CAS Number: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
UN: 1993
ADR: 3,III