Stampa…
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 119 EUR
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
2,3,5-Trifluorocinnamic acid
Formula: C₉H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 237761-79-4