Stampa…
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3418-1G PC3418-5G
APOSPC3418-1GEA 139 EUR
APOSPC3418-1G APOSPC3418-5G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate
Formula: C₁₃H₁₄F₆O₄
Peso molecolare: 348,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00069086
CAS Number: 918-36-5