Stampa…
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₆F₂N₂
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153128
CAS Number: 153505-39-6