Stampa…
2-Amino-3-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 56.8 EUR
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,1163 g/mol
Punto di fusione: 126…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368754
CAS Number: 53981-23-0