Stampa…
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 23.4 EUR
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,10 g/mol
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368753
CAS Number: 385-01-3