3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3402-1G
PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3402-1G
APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Formula:
C₇H₆FNO₃ Punto di fusione: 44…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368752 CAS Number: 641-49-6 |