Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 66.7 EUR
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formula: C₉H₅F₁₅O
Punto di ebollizione: 130 °C
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038367
CAS Number: 297730-93-9