Stampa…
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 357 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formula: C₄H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 90 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038366
CAS Number: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3,III