Stampa…
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 746 EUR
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Formula: C₄H₄F₃IO
Peso molecolare: 251,98 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C/10mmHg
Densità: 2,076 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156050
CAS Number: 674-35-1