Stampa…
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-1G PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3392-1G APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
Peso molecolare: 140,06 g/mol
Punto di ebollizione: 68…69 °C/20mmHg
Punto di fusione: 55…56 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181180
CAS Number: 71027-02-6
UN: 3261
ADR: 8,III