Stampa…
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 394 EUR
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formula: C₆H₄F₃NO
Peso molecolare: 163,100 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141809
CAS Number: 2557-70-2