DL-2-Fluoro-3-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG
PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA
338
EUR
APOSPC3387E-250MG
APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formula:
C₃H₆FNO₂ Peso molecolare: 107,09 g/mol Punto di fusione: 222…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041324 CAS Number: 3821-81-6 |