Stampa…
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 620 EUR
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Formula: C₃H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248847
CAS Number: 431-40-3