Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3382-25G PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA 434 EUR
APOSPC3382-25G APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Formula: C₁₀H₁₈F₇NO₃S
Peso molecolare: 365,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038359
CAS Number: 1330184-85-4