Stampa…
4'-Fluoroacetofenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 43.7 EUR
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoroacetofenone 99%
4'-Fluoroacetofenone
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C
Densità: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000354
CAS Number: 403-42-9
EINECS: 206-960-9