Stampa…
2-Amino-3-fluoropropanoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-β-Fluoro-DL-Ala-OH
PC3379-250MG PC3379-100MG
APOSPC3379-250MGEA 1010 EUR
APOSPC3379-250MG APOSPC3379-100MG
2-Amino-3-fluoropropanoic acid 97+%
2-Amino-3-fluoropropanoic acid
Formula: C₃H₆FNO₂
Peso molecolare: 107,084 g/mol
Punto di fusione: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077524
CAS Number: 16652-37-2