Sodium iodofluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3377-1G
PC3377-5G
APOSPC3377-1GEA
236
EUR
APOSPC3377-1G
APOSPC3377-5G
Sodium iodofluoroacetate 98%
Sodium iodofluoroacetate
Formula:
C₂HFINaO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038357 CAS Number: 1177620-76-6 |