Stampa…
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3376-1G PC3376-5G
APOSPC3376-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3376-1G APOSPC3376-5G
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Sodium chlorofluoroacetate
Formula: C₂HClFNaO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861160
CAS Number: 70395-35-6