Sodium bromodifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bromodifluoroacetic Acid Sodium Salt
Formula:
C₂HBrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038355 CAS Number: 84349-27-9 |