Stampa…
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3373-25G PC3373-5G PC3373-100G
APOSPC3373-25GEA 81.2 EUR
APOSPC3373-25G APOSPC3373-5G APOSPC3373-100G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formula: C₂H₃BF₃K
Punto di fusione: 226…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093335
CAS Number: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II