Stampa…
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 434 EUR
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formula: C₄F₉KO₄S
Peso molecolare: 354,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155953
CAS Number: 117205-07-9