Stampa…
3'-Fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 0 EUR
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetophenone 97%
3'-Fluoroacetophenone
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C/9mmHg
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000338
CAS Number: 455-36-7
EINECS: 207-245-4