Stampa…
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Punto di fusione: 30…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114127
CAS Number: 54231-35-5