Stampa…
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3368-25G PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA 77 EUR
APOSPC3368-25G APOSPC3368-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Punto di ebollizione: 80 °C/22mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060647
CAS Number: 36556-50-0