Stampa…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈F₄O
Peso molecolare: 220,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236306
CAS Number: 237761-78-3