Stampa…
2'-Fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
PC3360-100G PC3360-25G PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA 39.4 EUR
APOSPC3360-100G APOSPC3360-25G APOSPC3360-500G
2'-Fluoroacetophenone 97%
2'-Fluoroacetophenone
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 187…189 °C
Densità: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000320
CAS Number: 445-27-2
EINECS: 207-156-0