Stampa…
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3357-1G PC3357-5G
APOSPC3357-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3357-1G APOSPC3357-5G
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00783756
CAS Number: 157187-14-9