Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Punto di ebollizione: 80 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236216
CAS Number: 237761-77-2
UN: 3265
ADR: 8,II