Stampa…
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC3354-1G PC3354-5G
APOSPC3354-1GEA 108 EUR
APOSPC3354-1G APOSPC3354-5G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Formula: C₉H₉BrFNO
Peso molecolare: 246,0763 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878360
CAS Number: 749927-80-8