Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3352-1G PC3352-5G PC3352-25G
APOSPC3352-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3352-1G APOSPC3352-5G APOSPC3352-25G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrClF₃N
Punto di fusione: 28…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878432
CAS Number: 71701-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III