Stampa…
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 97.4 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Peso molecolare: 229,06 g/mol
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094221
CAS Number: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II