Stampa…
Perfluorohexene-2 80%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3343-5G PC3343-1G
APOSPC3343-5GEA 279 EUR
APOSPC3343-5G APOSPC3343-1G
Perfluorohexene-2 80%
Perfluorohexene-2
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 48…49 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00443180
CAS Number: 1584-00-5