Stampa…
Perfluoro-1-hexene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 109 EUR
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexene
Perfluoro-1-hexene
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 57 °C
Densità: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038339
CAS Number: 755-25-9