Stampa…
4'-Fluoroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3340-25G PC3340-500G
APOSPC3340-25GEA 46.4 EUR
APOSPC3340-25G APOSPC3340-500G
4'-Fluoroacetanilide 98%
4'-Fluoroacetanilide
Formula: C₈H₈FNO
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016335
CAS Number: 351-83-7
EINECS: 206-515-9