Stampa…
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1550 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formula: C₆F₁₀O₃
Punto di ebollizione: 70…70,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038350
CAS Number: 7309-84-4