Stampa…
4,6-Difluoropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3333-25G PC3333-5G
APOSPC3333-25GEA 423 EUR
APOSPC3333-25G APOSPC3333-5G
4,6-Difluoropyrimidine 95%
4,6-Difluoropyrimidine
Formula: C₄H₂F₂N₂
Peso molecolare: 116,0689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412223
CAS Number: 2802-62-2
UN: 1993
ADR: 3,III