Stampa…
Perfluorooctene-2
Fornitore: Apollo Scientific
PC3332-1G PC3332-25G PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA 132 EUR
APOSPC3332-1G APOSPC3332-25G APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Formula: C₈F₁₆
Peso molecolare: 400,07 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038344
CAS Number: 65500-50-7