Stampa…
PTFE
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Polytetrafluoroethylene, Teflon
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 EUR
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Formula: (CF₂CF₂)n
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084455
CAS Number: 9002-84-0