Stampa…
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 36.4 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,55 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00276971
CAS Number: 772-49-6