Stampa…
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 118 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101568
CAS Number: 175204-82-7